missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ KIF11 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (K01_2M24)
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 30829349
Change view
Click to view available options
Quantity:
50 μL
100 μL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity
30829349 100 μL
30828800 50 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30829349 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. MA564053

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

KIF11 Recombinant Monoclonal Antibody for ICC/IF, IHC (P), Western Blot

This gene encodes a motor protein that belongs to the kinesin-like protein family. Members of this protein family are known to be involved in various kinds of spindle dynamics. The function of this gene product includes chromosome positioning, centrosome separation and establishing a bipolar spindle during cell mitosis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen KIF11
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Classification Recombinant Monoclonal
Clone K01_2M24
Concentration 1 mg/mL
Conjugate Unconjugated
Formulation 50mM tris glycine with 0.05% BSA, 150mM NaCl, 40% glycerol and 0.01% sodium azide; pH 7.4
Gene KIF11
Gene Accession No. P52732
Gene Alias Eg5; HKSP; KIF11; Kif8; Kifl1; Kines; kinesin 11; kinesin family member 11; kinesin-like 1; kinesin-like protein 1; Kinesin-like protein KIF11; kinesin-like spindle protein HKSP; Kinesin-related motor protein Eg5; Knsl1; MCLMR; Thyroid receptor-interacting protein 5; TR-interacting protein 5; TRIP5; TRIP-5
Gene Symbols KIF11
Host Species Rabbit
Immunogen Recombinant protein of human Eg5.
Purification Method Protein A/G
Quantity 100 μL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 3832
Target Species Human
Content And Storage Maintain refrigerated at 2-8°C for up to 1 month. For long term storage store at -20°C
Product Type Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.