missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KHSRP Antibody (4H7), Novus Biologicals™

Product Code. 18376609 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mg
Conditionnement:
0.01mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
18376609 0.1 mg 0.01mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18376609 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur H00008570M09

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

KHSRP Monoclonal antibody specifically detects KHSRP in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigen KHSRP
Applications ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone 4H7
Conjugate Unconjugated
Formulation In 1x PBS, pH 7.4
Gene Accession No. NP_003676
Gene Alias FBP2far upstream element-binding protein 2, FUBP2p75, FUSE binding protein 2, FUSE-binding protein 2, KH type-splicing regulatory protein, KH-type splicing regulatory protein, KSRPMGC99676
Host Species Mouse
Immunogen KHSRP (NP_003676, 151 a.a. ~ 239 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. VPDGMVGLIIGRGGEQINKIQQDSGCKVQISPDSGGLPERSVSLTGAPESVQKAKMMLDDIVSRGRGGPPGQFHDNANGGQNGTVQEIM
Purification Method IgG purified
Quantity 0.1 mg
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 8570
Target Species Human
Content And Storage Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG2a κ
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.