missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kappa Light Chain Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 5E3S7, Novus Biologicals™

Product Code. 18333764 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 μg
20 μg
missing translation for 'unitSize'
100µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantity unitSize
18333764 100 μg 100µL
18302596 20 μg 20µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 18333764 missing translation for 'mfr' Novus Biologicals missing translation for 'supplierNo' NBP315878100UL

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Monoclonal Antibody

Kappa Light Chain Monoclonal antibody specifically detects Kappa Light Chain in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigen Kappa Light Chain
Applications Western Blot
Classification Monoclonal
Clone 5E3S7
Conjugate Unconjugated
Formulation PBS, 0.05% BSA, 50% glycerol, pH7.3
Gene Alias HCAK1, IGKCD, immunoglobulin kappa constant, Km, MGC111575, MGC62011, MGC72072, MGC88770, MGC88771, MGC88809
Host Species Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-107 of human Ig Kappa Chain (P01834).
Purification Method Affinity purified
Quantity 100 μg
Regulatory Status RUO
Research Discipline Adaptive Immunity, Immunology
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 3514
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.