missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Juvenile Hormone I, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | Juvenile Hormone I |
| CAS | 13804-51-8 |
| Purity Grade Notes | HPLC |
| Molecular Formula | C18H30O3 |
| Quantity | 0.25 mg |
| Synonym | [2R-[2α(2E,6E),3α]]-7-Ethyl-9-(3-ethyl-3-methyloxiranyl)-3-methyl-2,6-nonadienoic acid methyl ester, (2E,6E)-7-Ethyl-9-[(2R,3S)-3-ethyl-3-methyloxiranyl]-3-methyl-2,6-nonadienoic acid methyl ester, (E,E)-cis-10,11-Epoxy-7-ethyl-3,11-dimethyl-2,6-tridecadienoic acid methyl ester, (10R,11S)-(+)-Juvenile hormone I, (10R,11S)-Juvenile hormone I, (E,E)-cis-Juvenile hormone I, 10,11-Epoxy-7-ethyl-3,11-dimethyl-trans,trans-2,6-tridecadienoic acid methyl ester, 10,11-Epoxy-7-ethyl-3,11-dimethyltrideca-2-cis-6-dienoic acid methyl ester, AI 3-33972, AY 22243, C18-Juvenile hormone, Cecropia juvenile hormone, JH I, Juvenile hormone 1, Methyl (2E,6E,10Z)-10,11-epoxy-3,11-dimethyl-7-ethyl-2,6-tridecadienoate, Methyl (E,E cis)-10,11-epoxy-7-ethyl-3,11-dimethyl-2,6-tridecadienoate, Methyl (E,E)-3,11-dimethyl-7-ethyl-cis-10,11-epoxytrideca-2,6-dienoate, Methyl 10,11-epoxy-7-ethyl-3,11-dimethyl-2,6-tridecadienoate, Methyl 10,11-epoxy-7-ethyl-3,11-dimethyl-trans,trans,cis-2,6-tridecadienoate, Methyl 12,14-dihomojuvenate, Methyl 3,11-dimethyl-7-ethyl-cis-10,11-oxido-trans,trans-2,6-tridecadienoate, Methyl 7-ethyl-3,11-dimethyl-10,11-epoxy-2,6-tridecadienoate, Methyl cis-10,11-epoxy-3,11-dimethyl-7-ethyl-trans,trans-2,6-tridecadienoate, Methyl cis-10,11-epoxy-7-ethyl-3,11-dimethyl-trans,trans-2,6-tridecadienoate, Methyl trans,trans,cis-10,11-epoxy-7-ethyl-3,11-dimethyltrideca-2,6-dienoate, Methyl-12-homojuvenate, cis/trans-Methyl 10,11-epoxy-7-ethyl-3,11-dimethyl-2,6-tridecadienoate |
| InChI Formula | InChI=1S/C18H30O3/c1-6-15(11-12-16-18(4,7-2)21-16)10-8-9-14(3)13-17(19)20-5/h10,13,16H,6-9,11-12H2,1-5H3/b14-13+,15-10+/t16-,18+/m1/s1 |
| SMILES | Cl.Clc1n(C)c2c(n1)c3c(nccc3)cc2N |
| Molecular Weight (g/mol) | 294.43 |
| Formula Weight | 294.2195 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?