missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Jumonji/JARID2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 3L5C5, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18306716 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
100 μg
20 μg
Dimensione della confezione:
100µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
18306716 20 μg 20µL
18364715 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18306716 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP31683920UL

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Monoclonal Antibody

Jumonji/JARID2 Monoclonal antibody specifically detects Jumonji/JARID2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigen Jumonji/JARID2
Applications Western Blot
Classification Monoclonal
Clone 3L5C5
Conjugate Unconjugated
Formulation PBS, 0.05% BSA, 50% glycerol, pH7.3
Gene Alias JMJjumonji-like protein, jumonji (mouse) homolog, jumonji homolog, jumonji, AT rich interactive domain 2, Jumonji/ARID domain-containing protein 2, protein Jumonji
Host Species Rabbit
Immunogen A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 100-200 of human Jumonji/JARID2 (Q92833).
Purification Method Affinity purified
Quantity 20 μg
Regulatory Status RUO
Research Discipline Chromatin Research, Epigenetics, Neuroscience, Transcription Factors and Regulators
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 3720
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.