missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Jumonji/JARID2 Antibody [Biotin], Novus Biologicals™

Product Code. 30733097 Shop All Bio Techne Products
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
0.1 mL
missing translation for 'unitSize'
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantity unitSize
30733097 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 30733097 missing translation for 'mfr' Novus Biologicals missing translation for 'supplierNo' AF6090B

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Sheep Polyclonal Antibody

Jumonji/JARID2 Polyclonal antibody specifically detects Jumonji/JARID2 in Human,Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigen Jumonji/JARID2
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Biotin
Formulation PBS
Gene Alias JMJjumonji-like protein, jumonji (mouse) homolog, jumonji homolog, jumonji, AT rich interactive domain 2, Jumonji/ARID domain-containing protein 2, protein Jumonji
Host Species Sheep
Immunogen E. coli-derived recombinant human Jumonji/JARID2, Met1-Thr159, Accession # Q92833
Purification Method Antigen Affinity-purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Chromatin Research, Epigenetics, Neuroscience, Transcription Factors and Regulators
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 3720
Target Species Human, Mouse
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.