missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

JNK2 Antibody, Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18364106 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
18364106 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18364106 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP298812AF350

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

JNK2 Polyclonal specifically detects JNK2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antigen JNK2
Applications Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Alexa Fluor 350
Formulation 50 mM Sodium Borate
Gene Alias c-Jun kinase 2, c-Jun N-terminal kinase 2, EC 2.7.11, EC 2.7.11.24, JNK2A, JNK2BETA, JNK2JNK2ALPHA, JNK-55, Jun kinase, MAP kinase 9, MAPK 9, mitogen-activated protein kinase 9, p54a, p54aSAPK, PRKM9JNK2B, SAPK, Stress-activated protein kinase JNK2
Host Species Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the C-terminus of human JNK2.
Purification Method Antigen Affinity-purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Cancer, Hypoxia, Immunology, Innate Immunity, Phospho Specific, Protein Kinase, Signal Transduction, Wnt Signaling Pathway
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 5601
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.