missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
JNJ-42153605, MedChemExpress
Beskrivelse
JNJ-42153605 is a positive allosteric modulator of the metabotropic glutamate 2 (mGlu2) receptor with an EC50 of 17 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | JNJ-42153605 |
| CAS | 1254977-87-1 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C22H23F3N4 |
| Quantity | 5 mg |
| Solubility Information | DMSO : 16.67 mg/mL (41.63 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | FC(C1=C(N2CCC(C3=CC=CC=C3)CC2)C=CN4C1=NN=C4CC5CC5)(F)F |
| Molecular Weight (g/mol) | 400.44 |
| Formula Weight | 400.44 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?