missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

JNJ-42041935, MedChemExpress

Codice prodotto. 16485378
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
5mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16485378

Marca: Medchem Express HY12832

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress JNJ-42041935 is a potent, competitive and selective inhibitor of prolyl hydroxylase PHD; inhibits PHD1, PHD2, and PHD3 with pKi values of 7.91±0.04, 7.29 ±0.05, and 7.65±0.09, respectively.

JNJ-42041935 is a potent, competitive and selective inhibitor of prolyl hydroxylase PHD

Specifica

Chemical Name or Material JNJ-42041935
CAS 1193383-09-3
Color White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C12H6ClF3N4O3
Quantity 10 mg
Solubility Information DMSO : ≥ 36 mg/mL (103.85 mM)
SMILES OC(C(C=N1)=CN1C2=NC3=CC(Cl)=C(OC(F)(F)F)C=C3N2)=O
Molecular Weight (g/mol) 346.65
Formula Weight 346.65
Percent Purity 98.49%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) COVID-19-immunoregulation
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato