missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

JMJD1C Antibody, DyLight 680, Novus Biologicals™

Product Code. 18419993 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
18419993 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18419993 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP177072FR

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

JMJD1C Polyclonal antibody specifically detects JMJD1C in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigen JMJD1C
Applications Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate DyLight 680
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias DKFZp761F0118, EC 1.14.11, EC 1.14.11.-, FLJ14374, JHDM2C, jumonji domain containing 1C, Jumonji domain-containing protein 1C, KIAA1380TR-interacting protein 8, probable JmjC domain-containing histone demethylation protein 2C, RP11-10C13.2, thyroid hormone receptor interactor 8, thyroid receptor interacting protein 8, Thyroid receptor-interacting protein 8, TRIP8, TRIP-8
Host Species Rabbit
Immunogen Antibody was raised against a 20 amino acid synthetic peptide from near the amino terminus of human JMJD1C. The immunogen is located within amino acids 380 - 430 of JMJD1C. Amino Acid Squence: SEQKPENELKNKNTSKINGE
Purification Method Peptide affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 221037
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.