missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

JH-VIII-157-02, MedChemExpress

Product Code. 16485426
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
10mg
25mg
50mg
5mg
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 16485426

Brand: Medchem Express HY112140

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

MedChemExpress JH-VIII-157-02 is a structural analogue of alectinib, acts as an ALK inhibitor, and shows an IC50 of 2 nM for echinoderm microtubule-associated protein-like 4-ALK (EML4-ALK) G1202R in cells.

JH-VIII-157-02 is a structural analogue of alectinib, acts as an ALK inhibitor, and shows an IC50 of 2 nM for echinoderm microtubule-associated protein-like 4-ALK (EML4-ALK) G1202R in cells.

Specifications

Chemical Name or Material JH-VIII-157-02
Physical Form Solid
CAS 1639422-97-1
Color Off-White
Quantity 100 mg
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C28H27N5O2
For Use With (Application) Cancer-Kinase/protease
Solubility Information DMSO : ≥ 25 mg/mL (53.70 mM)
SMILES O=C(N(C)C)CN1N=CC(C2=C(CC)C=C3C(C(C)(C)C(NC4=C5C=CC(C#N)=C4)=C5C3=O)=C2)=C1
Molecular Weight (g/mol) 465.55
Formula Weight 465.55
Percent Purity 99.67%
Grade Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Korrigering av produktinnehåll

Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.