missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

JAKMIP1 Antibody, DyLight 550, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18422735 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18422735 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18422735 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP281959R

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

JAKMIP1 Polyclonal antibody specifically detects JAKMIP1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen JAKMIP1
Applications Western Blot, ELISA
Classification Polyclonal
Conjugate DyLight 550
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias FLJ31564, GABA-B receptor-binding protein, GABABRBP, JAMIP1Jak and microtubule interacting protein 1, janus kinase and microtubule interacting protein 1, marlin-1, MARLIN1janus kinase and microtubule-interacting protein 1, Multiple alpha-helices and RNA-linker protein 1, multiple coiled-coil GABABR1-binding protein
Host Species Rabbit
Immunogen Rabbit polyclonal JAKMIP1 antibody was raised against a 16 amino acid peptide near the center of human JAKMIP1. The immunogen is located within amino acids 260 - 310 of JAKMIP1. Amino Acid Squence: ELMGVQDQHMDERDVR
Purification Method Peptide affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Immunology, Neuroscience, Signal Transduction
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 152789
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.