missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ITM2B Antibody (OTI1C11), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™

Product Code. 18433566 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18433566 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18433566 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP271460MFV450

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

ITM2B Monoclonal antibody specifically detects ITM2B in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen ITM2B
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Clone OTI1C11
Conjugate mFluor Violet 450 SE
Dilution Flow Cytometry
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias ABRI, ABri/ADan amyloid peptide, BRI2, BRICD2B, BRICHOS domain containing 2B, BRIFBD, E25B, E3-16, integral membrane protein 2B, Protein E25B, Transmembrane protein BRI
Host Species Mouse
Immunogen Full length human recombinant protein of human ITM2B (NP_068839) produced in HEK293T cell.
Purification Method Immunogen affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Neuroscience, Signal Transduction
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 9445
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2a
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.