missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ITGA8 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Abnova™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Abnova PAB30341.100uL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Rabbit polyclonal antibody raised against partial recombinant human ITGA8.
- High specificity
- High reactivity
Spécification
| ITGA8 | |
| Polyclonal | |
| Rabbit polyclonal antibody raised against partial recombinant human ITGA8. | |
| In PBS, pH 7.2 (40% glycerol, 0.02% sodium azide). | |
| ITGA8 | |
| Recombinant protein corresponding to human ITGA8. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
| Immunohistochemistry (PFA fixed) | |
| Unconjugated | |
| Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) (1:50-1:200) The optimal working dilution should be determined by the end user. | |
| P53708 | |
| Rabbit | |
| Antigen affinity purification | |
| RUO | |
| 8516 | |
| Store at 4°C. For long term storage store at -20°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
|
| IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
For Research Use Only (RUO)
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu