missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

isopropyl 2-bromobenzoate, Thermo Scientific™

Artikelnummer. p-4391380
Click to view available options
Quantity:
1 g
10 g
100 g
Packungsgröße:
100g
10g
1g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10165892

Marke: Thermo Scientific Maybridge RDP00166DA

Request Bulk or Custom Formats

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Chemische Identifikatoren

CAS 59247-52-8
Molecular Formula C10H11BrO2
Molecular Weight (g/mol) 243.1
InChI Key QTCRCHHNKWSPHB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 603261
IUPAC Name propan-2-yl 2-bromobenzoate
SMILES CC(C)OC(=O)C1=CC=CC=C1Br

Spezifikation

Assay Percent Range 97+%
Quantity 1 g
Synonym isopropyl 2-bromobenzoate, isopropyl o-bromobenzoate, methylethyl 2-bromobenzoate, prop-2-yl 2-bromobenzoate, isopropyl 2-bromobenzoate #, isopropyl2-bromobenzoate, 2-bromobenzoic acid isopropyl ester, 2-bromobenzoic acid, isopropyl ester, benzoic acid, 2-bromo-,1-methylethyl ester, benzoic acid, 2-bromo-, 1-methylethyl ester
Formula Weight 243.1
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material Isopropyl 2-bromobenzoate
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt