missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Isocarbofos D7 (isopropyl D7), TRC

Codice prodotto. 30399398
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
1 mg
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
30399398 5 mg -
30403820 10 mg 10mg
30393983 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30399398 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI9235215MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

Molecular Formula C11H9D7NO4PS
Molecular Weight (g/mol) 296.33
Synonym Isocarbophos D7 (isopropyl D7)
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])(OC(=O)c1ccccc1OP(=S)(N)OC)C([2H])([2H])[2H]

Specifica

Quantity 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C11H16NO4PS/c1-8(2)15-11(13)9-6-4-5-7-10(9)16-17(12,18)14-3/h4-8H,1-3H3,(H2,12,18)/i1D3,2D3,8D
Chemical Name or Material Isocarbofos D7 (isopropyl D7)
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.