missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Islet-2 Antibody, FITC, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18374892 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18374892 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18374892 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP298913F

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Islet-2 Polyclonal specifically detects Islet-2 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Islet-2
Applications Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate FITC
Dilution Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulation PBS
Gene Alias FLJ10160, insulin gene enhancer protein ISL-2, ISL LIM homeobox 2, ISL2 transcription factor, LIM/homeodomain, (islet-2), islet-2
Host Species Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the center region of human Islet-2.
Purification Method Antigen Affinity-purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 64843
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.