missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IRS1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18319475 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
100 μg
20 μg
Dimensione della confezione:
100µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
18319475 20 μg 20µL
18395125 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18319475 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP31689820UL

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

IRS1 Polyclonal antibody specifically detects IRS1 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigen IRS1
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Formulation PBS, 50% glycerol, pH7.3
Gene Alias HIRS-1, insulin receptor substrate 1, IRS-1
Host Species Rabbit
Immunogen A synthetic phosphorylated peptide around S636 & S639 of human IRS1 (NP_005535.1).
Purification Method Affinity purified
Quantity 20 μg
Regulatory Status RUO
Research Discipline Autophagy, Cancer, Diabetes Research, Lipid and Metabolism, mTOR Pathway, Neuroscience, Phospho Specific, Signal Transduction
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 3667
Target Species Human
Content And Storage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.