missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ IRAK-M Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (23GB875), Invitrogen™

Description
IRAK3 serine/threonine kinase or interleukin-1 receptor-associated kinase 3 is a member of the interleukin-1 receptor-associated kinase protein family which are essential components of the Toll/IL-R immune signal transduction pathways. IRAK3 is primarily expressed in monocytes and macrophages and functions as a negative regulator of Toll-like receptor signaling. IRAK3 mediates critical aspects of innate immunity that result in an immunocompromised state during sepsis. Mutations in IRAK3 are associated with a susceptibility to asthma.
Spécification
Spécification
| Antigen | IRAK-M |
| Applications | Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry |
| Classification | Recombinant Monoclonal |
| Clone | 23GB875 |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4 |
| Gene | IRAK3 |
| Gene Accession No. | Q9Y616 |
| Gene Alias | 4833428C18Rik; AI563835; ASRT5; FLJ13601; IL-1 receptor-associated kinase M; interleukin 1 receptor associated kinase 3; interleukin-1 receptor-associated kinase 3; IRAK3; IRAK-3; IRAKM; IRAK-M |
| Gene Symbols | IRAK3 |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?