missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IRAK-1-4 Inhibitor I, MedChemExpress
Beschreibung
IRAK-1-4 Inhibitor I is an inhibitor of interleukin-1 receptor-associated kinase 1/4 (IRAK 1/4) with IC50s of 0.2 μM and 0.3 μM, respectively.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | IRAK-1-4 Inhibitor I |
| CAS | 509093-47-4 |
| Color | Light Yellow |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C20H21N5O4 |
| Quantity | 10 mg |
| Synonym | IRAK-1/4 Inhibitor I |
| Solubility Information | DMF : 25 mg/mL (63.23 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣DMSO : 5 mg/mL (12.65 mM; ultrasonic and adjust pH to 3 with HCl) ∣Ethanol : < 1 mg/mL (insoluble) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | O=C(C1=CC=CC([N+]([O-])=O)=C1)NC2=NC3=CC=CC=C3N2CCN4CCOCC4 |
| Molecular Weight (g/mol) | 395.41 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?