Learn More
Invitrogen™ UltraPure™ Guanidine Isothiocyanate Solution
Beschreibung
UltraPure Guanidine Isothiocyanate Solution consists of 4M guanidine isothiocyanate, 50 mM Tris-HCl (pH 7.5), 25 mM EDTA. It may be used as part of a protocol, based on the guanidine isothiocyanate procedure for isolating intact mRNA from tissues or cultured cells.
Bestellinformation
Approved for shipment at Room Temperature or on Wet Ice
Spezifikation
Spezifikation
| Content And Storage | Store in refrigerator (2–8°C). |
| For Use With (Application) | RNA Extraction |
| Product Type | Guanidine Isothiocyanate |
| Product Line | UltraPure |
| Purity | DNase-Free, RNase-Free |
| Quantity | 500 mL |
| Shipping Condition | Approved for shipment at Room Temperature or on Wet Ice |
| Form | Liquid |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.