missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ PureLink™ Viral Lysis Buffer

Product Code. 10725403
Click to view available options
Quantity:
500 mL
missing translation for 'unitSize'
500mL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
 

Artikelnummer. 10725403

missing translation for 'mfr': Invitrogen™ 12282500

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
 

Beinhaltet

Filter Plate, Receiver plates, deep-well blocks, foil tape, carrier RNA, proteinase K, Viral Lysis Buffer, Wash Buffer, and RNase-free water.

PureLink 96 Viral RNA/DNA Kit is 96-well silica plate system that can extract both viral RNA and DNA from 200-μL cell-free fluids which uses low-depth 96-well centrifuge bucket for ease-of-use.

  • PureLink 96 Viral RNA/DNA Kit is 96-well silica plate system that can extract both viral RNA and DNA from 200-μL cell-free fluids which uses low-depth 96-well centrifuge bucket for ease-of-use
  • Provide flexibility in centrifuge choice. Minimum speeds for 96 well processing of 2250 x g and rotor bucket depth of 5 cm make this kit one of the most adaptable systems for existing laboratory centrifuges

Bestellinformation

Shipping Condition: Room Temperature

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Buffer Lysis Buffer
Content And Storage The PureLink™ 96 Viral RNA/DNA Kit contains a PureLink™ Filter Plate, Receiver plates, deep-well blocks, foil tape, carrier RNA, proteinase K, Viral Lysis Buffer, Wash Buffer, and RNase-free Water. The kit is shipped and stored at room temperature and the lyophilized tRNA should be removed and stored at -20°C upon receipt. The proteinase K should be stored at +4°C.
For Use With (Application) Nucleic Acid Extraction
Product Line PureLink
Product Type Viral Lysis Buffer
Quantity 500 mL
Shipping Condition Room Temperature

For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt