missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

INTS5 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18353205 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
20 μL
100 μL
Pakningsstørrelse:
100µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18353205 20 μL 20µL
18335976 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18353205 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP30451420UL

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

INTS5 Polyclonal specifically detects INTS5 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Antigen INTS5
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Formulation PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Gene Alias Int5, integrator complex subunit 5, KIAA1698INT5
Host Species Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 120-400 of human INTS5 (NP_085131.1).
Purification Method Affinity purified
Quantity 20 μL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 80789
Target Species Human, Mouse
Content And Storage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.