missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ interferon Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
£162.00 - £386.00
Specifications
| Antigen | interferon |
|---|---|
| Dilution | Western Blot : 5- 10 μg/mL |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Produktcode | Marke | Quantity | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Quantity | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
30067246
|
Novus Biologicals™
NBP3-30986-100ug |
100 μg |
£386.00
100µg |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
|
30066904
|
Novus Biologicals™
NBP3-30986-25ug |
25 μg |
£162.00
25µg |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Beschreibung
interferon Polyclonal antibody specifically detects interferon in Human,Mouse samples. It is validated for Western BlotSpezifikation
| interferon | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Mouse | |
| Full length pan Type I interferon protein | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Western Blot : 5- 10 μg/mL | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Phosphate buffered saline | |
| IgG | |
| Ammonium sulfate precipitation |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts