missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Integrin beta 3/CD61 Antibody (ITGB3/1713), DyLight 680, Novus Biologicals™

Código de producto. 18432103 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
18432103 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18432103 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP254562FR

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Integrin beta 3/CD61 Monoclonal antibody specifically detects Integrin beta 3/CD61 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antigen Integrin beta 3/CD61
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), CyTOF
Classification Monoclonal
Clone ITGB3/1713
Conjugate DyLight 680
Formulation 50 mM Sodium Borate
Gene Alias CD61, CD61 antigen, GP3Aplatelet glycoprotein IIIa, GPIIIaintegrin beta-3, integrin, beta 3 (platelet glycoprotein IIIa, antigen CD61), ITG B3, Platelet membrane glycoprotein IIIa
Host Species Mouse
Immunogen Recombinant human Integrin beta 3/CD61 protein (Uniprot: P05106)
Purification Method Protein A or G purified
Quantity 100 μg
Regulatory Status RUO
Research Discipline Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Signal Transduction
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 3690
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.