missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

INSM2 Antibody, mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18412736 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18412736 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18412736 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP176280MFV450

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

INSM2 Polyclonal antibody specifically detects INSM2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen INSM2
Applications Western Blot, ELISA
Classification Polyclonal
Conjugate mFluor Violet 450 SE
Dilution Western Blot, ELISA
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias insulinoma-associated 2, Nbla106, zinc finger protein IA-6
Host Species Rabbit
Immunogen Antibody was raised against a 14 amino acid synthetic peptide from near the carboxy terminus of human IA-6. The immunogen is located within amino acids 340 - 390 of IA-6. Amino Acid Squence: IERTADQHPQARDS
Purification Method Peptide affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Cancer
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 84684
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.