missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

INPP5F Antibody (OTI1D4) [Allophycocyanin], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30687267 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
30687267 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30687267 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP345038APC

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

INPP5F Monoclonal antibody specifically detects INPP5F in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen INPP5F
Applications Immunohistochemistry, Western Blot
Classification Monoclonal
Clone OTI1D4
Conjugate APC
Formulation PBS
Gene Alias EC 3.1.3, EC 3.1.3.-, EC 3.1.3.16, EC 3.1.3.36, FLJ13081, hSac2, Inositol polyphosphate 5-phosphatase F, inositol polyphosphate-5-phosphatase F, KIAA0966MGC59773, MGC131851, phosphatidylinositide phosphatase SAC2, Sac domain-containing inositol phosphatase 2, Sac domain-containing phosphoinositide 5-phosphatase 2, SAC2MSTPO47
Host Species Mouse
Immunogen Full length human recombinant protein of human INPP5F (NP_055752) produced in HEK293T cell.
Purification Method >95%
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 22876
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.