missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(-)-Inosine Dehydroxy-N-(6-iminohexyl)-2,2,2-trifluoroacetamide Phospho-morpholine, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | (-)-Inosine Dehydroxy-N-(6-iminohexyl)-2,2,2-trifluoroacetamide Phospho-morpholine |
| Analyte or Component Names | (-)-Inosine Dehydroxy-N-(6-iminohexyl)-2,2,2-trifluoroacetamide Phospho-morpholine |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C12 H4 Br2 Cl2 O2 |
| Synonym | ((2R,3S,4R,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(6-((6-(2,2,2-trifluoroacetamido)hexyl)amino)-9H-purin-9-yl)tetrahydrofuran-2-yl)methyl Morpholino Hydrogen Phosphate |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H4Br2Cl2O2/c13-5-1-9-10(2-6(5)14)18-12-4-8(16)7(15)3-11(12)17-9/h1-4H |
| Solution Type | Neat |
| SMILES | Clc1cc2Oc3cc(Br)c(Br)cc3Oc2cc1Cl |
| IUPAC Name | 2,3-dibromo-7,8-dichlorodibenzo-p-dioxin |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?