missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
INO80 Antibody, Biotin, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP1-78758B
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
INO80 Polyclonal antibody specifically detects INO80 in Human samples. It is validated for Western Blot
Spécification
| INO80 | |
| Polyclonal | |
| Western Blot | |
| EC 3.6.1, EC 3.6.1.23, EC 3.6.4.12, hINO80INO80 complex subunit A, homolog of yeast INO80, Ino80, INO80 complex homolog 1 (S. cerevisiae), INO80 homolog (S. cerevisiae), INO80A, INOC1putative DNA helicase INO80 complex homolog 1, KIAA1259 | |
| The immunogen for this product maps to a region between residue 1400 and 1450 of human INO80 homolog using the numbering given in entry NP_060023.1 (GeneID 54617). | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot | |
| Biotin | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| 54617 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu