missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MedChemExpress Ingenol
Tekniske data
Tekniske data
| Content And Storage | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Molecular Weight (g/mol) | 348.43 g/mol |
| Shipping Condition | Room temperature |
| For Use With (Application) | Cancer-Kinase/protease |
| CAS | 30220-46-3 |
| Product Type | Natural Products |
| Purity | 98.17% |
| Solubility | DMSO : 100 mg/mL (287.00 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonym | (-)-Ingenol |
| Target | PKC |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?