missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Indoleacetic Acid-13C6, TRC
Specifications
Spécification
| Chemical Name or Material | 1H-Indole-3-acetic Acid 13C6 (indole-3a,4,5,6,7,7a-13C6) |
| CAS | 100849-36-3 |
| Molecular Formula | 13C6 C4 H9 N O2 |
| Quantity | 10 mg |
| Synonym | 1H-Indole-3a,4,5,6,7,7a-13C6-3-acetic acid, 1H-Indole-3-acetic acid 13C6 (indole-3a,4,5,6,7,7a-13C6), 2-([3a,4,5,6,7,7a-13C6]-1H-indol-3-yl)acetic acid, 2-(3-Indolyl-3a,4,5,6,7,7a-13C6)acetic acid, 3-Indolylacetic acid-13C6 |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H9NO2/c12-10(13)5-7-6-11-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-4,6,11H,5H2,(H,12,13)/i1+1,2+1,3+1,4+1,8+1,9+1 |
| SMILES | OC(=O)Cc1c[nH][13c]2[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]12 |
| IUPAC Name | 2-(1H-indol-3-yl)acetic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 181.14 |
| Formula Weight | 181.083 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?