missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3M™ Dry-Heat Indicator Tape Roll
Beschreibung
- White tape with green stripes
- Self-adhesive
- Semi-creped paper texture
Spezifikation
Spezifikation
| Description | Tape roll |
| Adhesive Type | Self-adhesive |
| Color | White with Green Stripes |
| Material | Crepe-like Material |
| Product Type | Indicator tape roll |
| Quantity | 1 Ea. |
| Length (Metric) | 19 mm |
| Width (Metric) | 55 mm |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?