missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Imoxiterol, MedChemExpress
Beschreibung
Imoxiterol (RP 58802B) is a β-adrenergic agonist.
Specifikationer
Specifikationer
| Chemical Name or Material | Imoxiterol |
| CAS | 88578-07-8 |
| Color | Brown |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C20H25N3O3 |
| Quantity | 1 mg |
| Synonym | RP 58802B |
| SMILES | OC(CNC(C)CCN1C2=CC=CC=C2N=C1)C3=CC=C(O)C(OC)=C3 |
| Molecular Weight (g/mol) | 355.43 |
| Formula Weight | 355.43 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?