missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Iminodibenzyl (10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine), LoGiCal

Artikelnummer. 30460264
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
10 mg
Packungsgröße:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
30460264 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30460264 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR0076.06

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemical Name or Material Iminodibenzyl (10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine)
CAS 494-19-9
Analyte or Component Names Iminodibenzyl (10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine)
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C14 H13 N
Certifications/Compliance ISO 9001
Synonym Trimipramine Maleate Imp. B (EP), Trimipramine Imp. B (EP), Iminodibenzyl, 10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine, Clomipramine Hydrochloride Imp. E (EP), Trimipramine Maleate Imp. F (EP), Carbamazepine Imp. E (EP), Carbamazepine Impurity E, Clomipramine Hydrochloride Impurity E, Trimipramine Maleate Impurity F, Clomipramine Impurity E, Trimipramine Impurity F
InChI Formula InChI=1S/C14H13N/c1-3-7-13-11(5-1)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15-13/h1-8,15H,9-10H2
Solution Type Neat
SMILES C1Cc2ccccc2Nc3ccccc13
IUPAC Name 6,11-dihydro-5H-benzo[b][1]benzazepine
Industry Type Clinical Testing
Molecular Weight (g/mol) 195.26
Quantity 10 mg
Formula Weight 195.1048 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.