missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Imidazole, 0.5M buffer soln., pH 7.0

Product Code. p-7042458
Click to view available options
Quantity:
100 mL
250 mL
Unit Size:
100mL
250mL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15494929

missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Chemicals J62593.AE

Request Bulk or Custom Formats

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 288-32-4 | C3H4N2 | 68.08 g/mol

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 288-32-4
Molecular Formula C3H4N2
Molecular Weight (g/mol) 68.079
MDL Number MFCD00005183
InChI Key RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name 1H-imidazole
SMILES N1C=CN=C1

Spezifikation

Concentration 0.5M buffer soln.
pH 7.0
Physical Form Liquid
Quantity 100 mL

RUO – Research Use Only

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado