missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Imidazole, 0.5M buffer soln., pH 6.5, Thermo Scientific™

Codice prodotto. 15444619
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
100 mL
250 mL
Dimensione della confezione:
100mL
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
15444619 100 mL 100mL
15454619 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15444619 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J62207.AE
Request Bulk or Custom Formats

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

CAS 288-32-4
Concentration 0.5 M
pH 6.5
Physical Form Liquid
Quantity 100 mL
Molecular Formula C3H4N2
MDL Number MFCD00005183
InChI Key RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
SMILES N1C=CN=C1
IUPAC Name 1H-imidazole
Molecular Weight (g/mol) 68.08
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.