missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Iloprost-d4 (Major), TRC

Product Code. 30390820
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.25 mg
Unit Size:
0.25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30390820 0.25 mg 0.25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 30390820 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCI2673020.25MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemical Name or Material Iloprost-d4
CAS 1035094-10-0
Molecular Formula C22H28D4O4
Quantity 0.25 mg
Synonym (5E)-5-[(3aS,4R,5R,6aS)-Hexahydro-5-hydroxy-4-[(1E,3S)-3-hydroxy-4-methyl-1-octen-6-yn-1-yl]-2(1H)-pentalenylidene]pentanoic Acid-d4, (1S,2R,3R,5S)-7-[(E)-4-Carboxybutylidene]-2-[(3S,1E)-3-hydroxy-4-methyl-6-octyn-1-enyl]-bicyclo[3.3.0]octane-d4, Ciloprost-d4, Endoprost-d4, Ilomedin-d4, ZK 36374-d4
InChI Formula InChI=1S/C22H32O4/c1-3-4-7-15(2)20(23)11-10-18-19-13-16(8-5-6-9-22(25)26)12-17(19)14-21(18)24/h8,10-11,15,17-21,23-24H,5-7,9,12-14H2,1-2H3,(H,25,26)/b11-10+,16-8+/t15?,17-,18+,19-,20+,21+/m0/s1/i5D2,6D2
SMILES O[C@@H](C(C)CC#CC)/C=C/[C@H]1[C@H](O)C[C@H]2[C@@H]1C/C(C2)=C/C([2H])([2H])C([2H])([2H])CC(O)=O
Molecular Weight (g/mol) 364.51
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.