missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL6R Antibody (D7715A7), DyLight 405, Novus Biologicals™

Product Code. 18341652 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Conditionnement:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
18341652 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18341652 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP312009V

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Monoclonal Antibody

IL6R Monoclonal antibody specifically detects IL6R in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigen IL6R
Applications Flow Cytometry, Immunofluorescence
Classification Monoclonal
Clone D7715A7
Conjugate DyLight 405
Dilution Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias CD126, CD126 antigen, gp80, IL-6 receptor subunit alpha, IL-6R 1, IL-6R subunit alpha, IL-6R-1, IL6RA, IL-6RA, IL-6R-alpha, interleukin 6 receptor, interleukin 6 receptor alpha subunit, interleukin-6 receptor subunit alpha, Membrane glycoprotein 80, MGC104991
Host Species Rabbit
Immunogen This antibody was raised by immunising Lewis rats with OKT4 cells.
Purification Method Protein A purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Cancer, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 3570
Target Species Mouse
Content And Storage Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG κ
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.