missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-9 Armenian Hamster anti-Mouse, Clone: D9302C12, Novus Biologicals™

Code produit. 18353572 Tous les produits Bio Techne Produits
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
0.025 mg
0.2 mg
missing translation for 'unitSize'
0.20mg
25µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantity unitSize
18353572 0.025 mg 25µg
18371762 0.2 mg 0.20mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 18353572 missing translation for 'mfr' Novus Biologicals missing translation for 'supplierNo' NBP3120110.025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Armenian Hamster Monoclonal Antibody

IL-9 Monoclonal antibody specifically detects IL-9 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Neutralization
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigen IL-9
Applications Flow Cytometry, Neutralization
Classification Monoclonal
Clone D9302C12
Concentration 1 mg/ml
Conjugate Unconjugated
Dilution Flow Cytometry, Block/Neutralize
Formulation PBS
Gene Alias Cytokine P40, HP40, IL-9homolog of mouse T cell and mast cell growth factor 40, interleukin 9, interleukin-9, P40, p40 cytokine, p40 T-cell and mast cell growth factor, T-cell growth factor P40
Host Species Armenian Hamster
Immunogen This antibody was raised by immunising Armenian hamsters with Baculovirus-expressed, recombinant murine IL-9.
Purification Method Protein A purified
Quantity 0.025 mg
Regulatory Status RUO
Research Discipline Asthma, Biologically Active Proteins, Cell Cycle and Replication, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 3578
Target Species Mouse
Content And Storage Store at 4C for up to 3 months. For longer storage, aliquot and store at -20C.
Form Purified
Isotype IgG κ
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.