missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-6 Antibody (830322) [DyLight 594], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30731056 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
30731056 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30731056 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. FAB16092M

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

IL-6 Monoclonal antibody specifically detects IL-6 in Canine samples. It is validated for Neutralization
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen IL-6
Applications Neutralization
Classification Monoclonal
Clone 830322
Conjugate DyLight 594
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias B-cell differentiation factor, B-cell stimulatory factor 2, BSF2, BSF-2, CDF, CTL differentiation factor, HSF, hybridoma growth factor, IFNB2, IFN-beta-2, IL-6, Interferon beta-2, interleukin 6 (interferon, beta 2), interleukin BSF-2, interleukin-6
Host Species Mouse
Immunogen E. coli-derived recombinant canine IL-6, Thr23-Met207, Accession # P41323
Purification Method Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Adaptive Immunity, Biologically Active Proteins, Cancer, Cell Cycle and Replication, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Neuroscience
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 3569
Target Species Canine
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2b
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.