missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human IL-5 ProQuantum Immunoassay Kit
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 15970473
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
5 x 96 Tests
96 Tests
missing translation for 'unitSize'
96 reactions
Each
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15970473

missing translation for 'mfr': Invitrogen™ A35588

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

ELISA

IL-5 is a cytokine that acts as a growth and differentiation factor for both B cells and eosinophils. IL-5 cytokine is a main regulator of eosinopoiesis, eosinophil maturation and activation. The elevated production of this cytokine is reported to be related to asthma or hypereosinophilic syndromes. The receptor of IL-5 cytokine is a heterodimer, whose beta subunit is shared with the receptors for interleukine 3 (IL3) and colony stimulating factor 2 (CSF2/GM-CSF). IL-5, together with those for interleukin 4 (IL4), interleukin 13 (IL13), and CSF2, form a cytokine gene cluster on chromosome 5. IL-5, IL4, and IL13 are found to be regulated coordinately by long-range regulatory elements spread over 120 kilobases on chromosome 5q31.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Accession Number P05113
Assay Range 0.0128 to 5000 pg/mL
Assay Sensitivity <0.01 pg/mL
Conjugate FAM™
Detection Method Taqman™ Real-time PCR
Immunoassay Kit Format Proximity-based Immunoassay
Product Type ProQuantum
Sample Type Plasma, Serum, Supernatant
Target Species Human
For Use With (Application) Protein Quantitation
For Use With (Equipment) qPCR Instruments
Gene ID (Entrez) 3567
Gene Symbol EDF; IL-5; TRF
Incubation Time 1 hr.
Kit Contents Assay Dilution Buffer, Antibody-Conjugate A, Antibody-Conjugate B, Antibody-Conjugate Dilution Buffer, Standard, Master Mix, Ligase
Label or Dye FAM™
Quantity 96 Tests
Regulatory Status RUO
Sample Volume Plasma 2-5 μL, Serum 2-5 μL, Supernatant 2-5 μL
Storage Requirements Frozen at -20°C
Target IL-5
Test Time 30 mins
Total Assay Time 2 hrs
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt