missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IL-21 Antibody (Lilly patent anti-IL-21) [Janelia Fluor™ 669], Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP3-28012JF669
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
IL-21 Monoclonal antibody specifically detects IL-21 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Specifica
| IL-21 | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 669 | |
| IL-21Za11interleukin-21, interleukin 21, interleukin-21 isoform | |
| IL-21 | |
| 0.1 mL | |
| Biologically Active Proteins, Chemokines and Cytokines, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Protein Kinase, Signal Transduction | |
| 59067 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
| Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay | |
| Lilly patent anti-IL-21 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Human | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto