missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-18 BPa/IL18BP Antibody (224), DyLight 680, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18420138 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18420138 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18420138 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP289445FR

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

IL-18 BPa/IL18BP Monoclonal antibody specifically detects IL-18 BPa/IL18BP in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen IL-18 BPa/IL18BP
Applications ELISA
Classification Monoclonal
Clone 224
Conjugate DyLight 680
Dilution ELISA
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias IL-18BP, IL18BPa, interleukin 18 binding protein, interleukin-18-binding protein, MC51L-53L-54L homolog gene product, tadekinig-alfa
Host Species Rabbit
Immunogen This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human IL-18 BPa/IL18BP (NP_001034748.1; Met 1-Gly 192).
Purification Method Protein A purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 10068
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.