missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-15 Antibody (MM0368-13S34), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™

Product Code. 18428375 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
18428375 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18428375 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP211665MFV450

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

IL-15 Monoclonal antibody specifically detects IL-15 in Human samples. It is validated for Western Blot, Neutralization
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigen IL-15
Applications Western Blot, Neutralization
Classification Monoclonal
Clone MM0368-13S34
Conjugate mFluor Violet 450 SE
Dilution Western Blot, Block/Neutralize
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias IL-15MGC9721, interleukin 15, interleukin-15
Host Species Mouse
Immunogen Human recombinant IL-15
Purification Method Protein G purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Biologically Active Proteins, Cell Cycle and Replication, Cytokine Research, Immune System Diseases, Immunology, Innate Immunity
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 3600
Target Species Human
Content And Storage Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.