Learn More
IL-12 p70 Rabbit, anti-Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Proteintech 30756-1-AP-150UL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
The IL-12 p70 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of mouse IL-12 p70. This antibody recognizes mouse antigen. The IL-12 p70 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spécification
| IL-12 p70 | |
| 400 μg/mL | |
| Rabbit | |
| Primary | |
| Mouse | |
| 150 kDa | |
| IgG |
| Western Blot, ELISA | |
| IL12, IL-12, IL-12 p70 | |
| 150 μL | |
| 16160 | |
| Store at -20°C. Stable for one year after shipment. | |
| Liquid |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu