missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-10 R beta Antibody (009), DyLight 755 , Novus Biologicals™

Product Code. 18413439 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Conditionnement:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
18413439 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18413439 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP290735IR

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Monoclonal Antibody

IL-10 R beta Monoclonal antibody specifically detects IL-10 R beta in Mouse samples. It is validated for ELISA, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigen IL-10 R beta
Applications ELISA
Classification Monoclonal
Clone 009
Conjugate DyLight 755
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias CDw210b antigen, CRF2-4IL-10R subunit 2, CRFB4human transmembrane receptor protein; cytokine receptor10CDW210B, D21S58, D21S66, IBD25, IL-10 receptor subunit beta, IL-10R2IL-10R subunit beta, IL-10RB, interleukin 10 receptor, beta, Interleukin-10 receptor subunit 2, interleukin-10 receptor subunit beta, member 4
Host Species Rabbit
Immunogen This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Mouse IL-10 R beta (NP_032375.2; Met1-Ser222).
Purification Method Protein A purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 3588
Target Species Mouse
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.