missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
IL-1 beta/IL-1F2 Monoclonal antibody specifically detects IL-1 beta/IL-1F2 in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | IL-1 beta/IL-1F2 |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 43N1G6 |
| Conjugate | FITC |
| Dilution | Western Blot |
| Formulation | PBS |
| Gene Alias | catabolin, IL-1, IL-1 beta, IL-1B, IL1-BETA, IL1F2IL-1 beta, interleukin 1, beta, interleukin-1 beta, preinterleukin 1 beta, pro-interleukin-1-beta |
| Host Species | Mouse |
| Immunogen | Full-length recombinant human IL-1beta protein was used as immunogen for this antibody. |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?