missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IKK gamma Antibody, DyLight 650, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18419722 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
18419722 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18419722 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NB600216C

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

IKK gamma Polyclonal antibody specifically detects IKK gamma in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigen IKK gamma
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate DyLight 650
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias FIP-3IP2, FIP3NF-kappa-B essential modifier, Fip3p, I-kappa-B kinase subunit gamma, IkB kinase gamma subunit, IkB kinase subunit gamma, IkB kinase-associated protein 1, IKKAP1, IKKG, IKK-gammaIPD2, incontinentia pigmenti, inhibitor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells, kinase gamma, Inhibitor of nuclear factor kappa-B kinase subunit gamma, IP, IP1, NEMOAMCBX1, NFkappaB essential modulator, NF-kappa-B essential modulator
Host Species Rabbit
Immunogen C-terminus of the human IKK-gamma protein (proprietary).
Purification Method Immunogen affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Apoptosis, Cancer, Immunology, Innate Immunity
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 8517
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.