missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Proteintech IHCeasy MAdCAM1 Ready-To-Use IHC Kit

Product Code. 17436733 Shop All Proteintech Products
Click to view available options
Unit Size:
1 set
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 17436733

Brand: Proteintech KHC002550T

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

A ready-to-use IHC kit for the staining of MAdCAM1.

  • This kit provides all reagents, from antigen retrieval to cover slip mounting, that require little to no diluting or handling prior to use.
  • Simply apply the reagents to your sample slide according to the protocol and you're steps away from obtaining high-quality IHC data.

Specifications

Target Species Human
Sample Type FFPE Tissue
Content And Storage Store at 2°C to 8°C
Packaging Quantity 50 Tests
Sufficient For 50 Reactions
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt