Learn More
Proteintech IHCeasy HSF1 Ready-To-Use IHC Kit
Tous les produits Proteintech Produits
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
50 Tests
missing translation for 'unitSize'
50 tests
Description
KHC1658 is a ready-to-use IHC kit for staining of HSF1. The kit provides all reagents, from antigen retrieval to cover slip mounting, that require little to no diluting or handling prior to use. Simply apply the reagents to your sample slide according to the protocol and you're steps away from obtaining high-quality IHC data.
Spécification
Spécification
| Quantity | 50 Tests |
| Form | Liquid |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu